Learn More
Creuset de Gooch Pyrex™ avec disque en verre fritté intégralement
Click to view available options
Capacité (métrique):
10mL
30mL
60 ml
Porosité:
1
2
3
4
5
Conditionnement:
20 pièces
5 pièces
Description
Idéal pour le séchage de précipités à masse constante à une température de 110°C. Le creuset Pyrex™ Gooch comprend un disque fritté intégralement.
- Idéal pour sécher les précipités à une masse constante à 110°C
- Convient également pour des travaux d’inflammation jusqu’à 450°C (voir notice de sécurité)
- Avec disque en verre fritté intégralement
- En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques
Spécification
Spécification
| Description | Avec disque intégral en verre fritté |
| Diamètre (métrique) du disque | 40 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour le séchage de précipités à masse constante à une température de 110°C et pour les travaux d’allumage jusqu’à 450°C |
| Température max. (métrique) | 450°C |
| Capacité (métrique) | 60 ml |
| Hauteur (métrique) | 65mm |
| Product Type | Creuset de Gooch |
| Porosité | 3 |