Learn More
Pyrex™ Ballon piriforme en verre borosilicaté Quickfit™
Éliminez facilement les résidus solides à l’aide de ce flacon robuste en forme de poire. Le ballon florentin en verre borosilicaté Quickfit™ dispose d’une grande surface pour une évaporation rapide.
Marque:  Pyrex™ FD500/4RE
68.11 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12071672
  • 154.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Éliminez facilement les résidus solides à l’aide de ce flacon robuste en forme de poire.Le ballon florentin en verre borosilicaté Quickfit™ dispose d’une grande surface pour une évaporation rapide.
  • Idéaux pour une utilisation avec les évaporateurs rotatifs
  • Grande surface pour une évaporation rapide
  • Construction robuste de parois épaisses pour une résistance accrue
  • La forme permet d’éliminer facilement les résidus solides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
500 ml
Verre borosilicaté
160 mm
29/32