Learn More
Capsules d’évaporation à fond plat en verre borosilicaté Pyrex™
Fabriquées en verre borosilicaté Pyrex™ et conformes aux normes DIN 12336. Les capsules d’évaporation à fond plat en verre borosilicaté Pyrex™ sont très résistantes à l’érosion chimique et aux chocs thermiques. Le fond plat à côtés incurvés et le bec verseur assurent une manipulation aisée et empêchent les déversements.
11.64€ - 457.00€
Spécification
Forme du fond | Plat |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Forme | Rond |
Type | Capsule d’évaporation |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12053323
|
Pyrex
1450/01D |
15 ml | 50 mm | 25 mm |
457.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12524267
|
Pyrex
1450/10D |
320 ml | 115 mm | 65 mm | N/A | ||||
15137193
|
Pyrex
1450/10D |
320 ml | 115 mm | 65 mm |
22.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15127193
|
Pyrex
1450/06D |
170 ml | 95 mm | 55 mm | N/A | ||||
11357844
|
Pyrex
1450/06D |
170 ml | 95 mm | 55 mm |
307.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10528000
|
Pyrex
1450/03D |
45 ml | 60 mm | 30 mm |
208.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12063323
|
Pyrex
1450/04D |
90 ml | 80 mm | 45 mm |
148.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12683042
|
Pyrex
1450/14D |
600 ml | 140 mm | 80 mm |
347.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Conforme à la norme DIN 12336
- En verre borosilicaté Pyrex™
- Haute résistance à l’érosion chimique et aux chocs thermiques
- Base plate
- Côtés incurvés avec bec verseur
Spécification
Plat | |
Verre borosilicaté | |
Rond | |
Capsule d’évaporation |