Learn More
Flacons en verre borosilicaté à col Delong à baffles Pyrex™
Idéal pour la microbiologie aérobie et la culture cellulaire
Marque: Pyrex 1141/14
454.36 EUR valable jusqu'au 2024-11-01
Utilisez le code promo "21717" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Quatre baffles équidistantes offrent une agitation constante en cas d’utilisation avec des agitateurs orbitaux compatibles
- En verre borosilicaté Pyrex pour une résistance chimique et thermique maximale
- Convient aux cycles d’autoclave répétés à 121°C
- Les flacons sont fournis sans bouchons et doivent être commandés séparément
- Compatible avec les bouchons en aluminium bleu 4550/38M et en polypropylène transparent 4540/38P
Spécification
38 mm | |
Verre borosilicaté | |
300 mm | |
Autoclavable | |
166 mm |
2000 ml | |
Applications de culture avec agitateur | |
Delong | |
Conique |