Learn More
Flacon Erlenmeyer en verre borosilicaté Pyrex™ avec col en verre rodé Quickfit
Cultivez des cultures et stockez d’autres réactifs de laboratoire dans des flacons Erlenmeyer en verre. Le flacon Erlenmeyer en verre borosilicaté Pyrex™ avec prise en verre QuickFit™ est robuste et est fourni dans une variété de tailles.
Brand:  Pyrex 1132/02
 View more versions of this product
Product Code. 15597660
  • 906.00€ / 20 pièces
Expédition estimée: 28-04-2025
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Cultivez des cultures et stockez d'autres réactifs de laboratoire dans des flacons Erlenmeyer en verre.Le flacon Erlenmeyer en verre borosilicaté Pyrex™, doté d'une prise en verre QuickFit™, est robuste et fourni dans une variété de tailles.
  • Flacons Erlenmeyer avec prise rodée en verre Quickfit™ de qualité supérieure
  • Graduations en émail et pastille de marquage blanches
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
50 ml
85 mm
19/26
50 mm
Verre borosilicaté
10
19/26
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
View accessory products
Special Offers
Special Offers