Learn More
Flacon Erlenmeyer en verre borosilicaté Pyrex™ avec col en verre rodé Quickfit
Code produit. 12453431
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Joint conique standard:
19/26
24/29
29/32
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
Code produit. 12453431
Marque: Pyrex 1132/14
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cultivez des cultures et stockez d’autres réactifs de laboratoire dans des flacons Erlenmeyer en verre. Le flacon Erlenmeyer en verre borosilicaté Pyrex™ avec prise en verre QuickFit™ est robuste et est fourni dans une variété de tailles.
Cultivez des cultures et stockez d'autres réactifs de laboratoire dans des flacons Erlenmeyer en verre.Le flacon Erlenmeyer en verre borosilicaté Pyrex™, doté d'une prise en verre QuickFit™, est robuste et fourni dans une variété de tailles.
  • Conforme à la norme ISO 4797
  • Flacons coniques avec prise en verre rodé Quickfit™ de qualité supérieure
  • Verre borosilicaté pour des performances sans corrosion et une résistance élevée aux chocs thermiques
  • Flacons Erlenmeyer avec prise rodée en verre Quickfit™ de qualité supérieure
  • Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ pour une résistance optimale aux chocs thermiques et à la corrosion chimique
  • Graduations en émail et pastille de marquage blanches
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité DIN 12387
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté, Verre Pyrex
Graduations Oui
Hauteur (métrique) 130 mm
Forme Conique
Joint conique standard 24/29
Surface d’écriture Oui
Graduated Oui
Diamètre (métrique) externe 85 mm