Learn More
Pyrex™ Flacons Erlenmeyer en verre borosilicaté avec bouchon à vis
Utilisez un bouchon à vis pour stocker les milieux de culture et les cultures en toute sécurité. Les flacons Erlenmeyer en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon à vis résistent aux chocs thermiques et à la corrosion chimique.
Marque:  Pyrex™ 1137/12M
Code produit. 15537670
  • 1455.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 27-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Utilisez un bouchon à vis pour stocker les milieux et les cultures en toute sécurité. Les flacons Erlenmeyer en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon à vis résistent au choc thermique et à la corrosion chimique.
  • Bouchons à vis PBT avec disque d’étanchéité en PTFE
  • Modèle Erlenmeyer
  • En verre borosilicaté Pyrex™
  • Résistance élevée aux chocs thermiques et à la corrosion chimique
  • Graduations en émail et pastille de marquage blanches
  • Gradués à pleine capacité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Phénolique SVLtrade;, face en PTFE avec disque d’étanchéité en caoutchouc
Verre borosilicaté, Verre Pyrex
Graduations approximatives
Oui
30 mm
10 ml
68 mm
Conique
Bouchon à vis
15
Documents
Product Information
Nom du produit
Pyrex™ Flacons Erlenmeyer en verre borosilicaté avec bouchon à vis > Capacité : 10 ml