Learn More
Pyrex™ Flacons Erlenmeyer en verre borosilicaté avec bouchon à vis
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Hauteur (métrique):
57 mm
68 mm
76 mm
85 mm
105 mm
130 mm
160 mm
210 mm
280 mm
315 mm
Diamètre (métrique) externe:
25 mm
30 mm
42 mm
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
187 mm
Taille du bouchon:
15
22
30
42
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
20 pièces
5 pièces
50 pièces
Description
Utilisez un bouchon à vis pour stocker les milieux et les cultures en toute sécurité. Les flacons Erlenmeyer en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon à vis résistent au choc thermique et à la corrosion chimique.
- Bouchons à vis PBT avec disque d’étanchéité en PTFE
- Modèle Erlenmeyer
- En verre borosilicaté Pyrex™
- Résistance élevée aux chocs thermiques et à la corrosion chimique
- Graduations en émail et pastille de marquage blanches
- Gradués à pleine capacité
Specifications
Specifications
| Matériau du bouchon | Phénolique SVLtrade;, face en PTFE avec disque d’étanchéité en caoutchouc |
| Capacité (métrique) | 3000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté, Verre Pyrex |
| Hauteur (métrique) | 315 mm |
| Comprend | Graduations approximatives |
| Forme | Conique |
| Graduated | Oui |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Diamètre (métrique) externe | 187 mm |
| Taille du bouchon | 42 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction