Learn More
Flacon compte-gouttes MBL™
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Flacon en verre borosilicaté et pipette
- Bouchon en PP
- Pipette équipée d’une tétine en caoutchouc vinyle
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Comprend | Pipette et bouchon |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Quantité | 10/boîte |
| Closure Included | Oui |
| Hauteur (métrique) | 104 mm |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Diamètre (métrique) | 54 mm |