Learn More
Récipient de réaction cylindrique en verre borosilicaté Pyrex™ avec vanne de thermostat
1190.00€ - 1350.00€
Spécification
Matériau | Borosilicate Glass, Borosilicate Glass |
---|---|
Type de produit | Reaction vessel |
Forme | Cylindrical |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12652032
|
Pyrex
S/3L5184 |
1000 mL |
1190.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12662032
|
Pyrex
S/3L5185 |
2000 mL |
1350.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Corps de réacteur thermostatique• Corps de réacteur thermostatique avec vanne de fond Torion φ 14mm
• Réacteur avec vanne
• Accessoires obligatoires couvercle et système de fermeture
• Réacteur double paroi Pyrex™
Spécification
Borosilicate Glass, Borosilicate Glass | |
Reaction vessel | |
Cylindrical |