Learn More
Éprouvette en verre borosilicaté Pyrex™ avec pied en polyéthylène
En verre borosilicaté Pyrex™ et en PE pour sa dureté, sa stabilité et sa résistance chimique supérieure. L’éprouvette en verre borosilicaté Pyrex™ avec pied en PE est un appareil remarquable de mesure et de mélange des liquides en laboratoire.
Marque:  Pyrex 3205/08P
20.17 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11353564
  • 29.95€ / 2 pièces
Expédition estimée: 23-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
En verre borosilicaté Pyrex™ et en PE pour sa dureté, sa stabilité et sa résistance chimique supérieure.L’éprouvette en verre borosilicaté Pyrex™ avec pied en PE est un appareil remarquable de mesure et de mélange des liquides en laboratoire.
  • Éprouvette en verre borosilicaté : graduations en émail blanc pour une parfaite visibilité
  • Pied en polyéthylène : absorbe les impacts et réduit le risque de bris
  • Classe B.
  • Conformité : DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Pieds de rechange : disponibles séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Hexagonale
Rond
plusmn;1 ml
BS 604, DIN 12680, ISO 4788
50 ml
Pied en polyéthylène
1 ml
blanc
Bouteille graduée
Verre borosilicaté
Classe B.
195 mm
Émail blanc