Learn More
Éprouvette en verre borosilicaté Pyrex™ avec pied en polyéthylène
En verre borosilicaté Pyrex™ et en PE pour sa dureté, sa stabilité et sa résistance chimique supérieure. L’éprouvette en verre borosilicaté Pyrex™ avec pied en PE est un appareil remarquable de mesure et de mélange des liquides en laboratoire.
Marque: Pyrex 3205/06MP
19.64 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
En verre borosilicaté Pyrex™ et en PE pour sa dureté, sa stabilité et sa résistance chimique supérieure.L’éprouvette en verre borosilicaté Pyrex™ avec pied en PE est un appareil remarquable de mesure et de mélange des liquides en laboratoire.
- Éprouvette en verre borosilicaté : graduations en émail blanc pour une parfaite visibilité
- Pied en polyéthylène : absorbe les impacts et réduit le risque de bris
- Classe B.
- Conformité : DIN 12680, BS 604, ISO 4788
- Pieds de rechange : disponibles séparément
Spécification
Hexagonale | |
Rond | |
plusmn;0,5 ml | |
BS 604, DIN 12680, ISO 4788 | |
25 ml | |
Pied en polyéthylène | |
0,5 ml |
Blanc | |
Bouteille graduée | |
Verre borosilicaté | |
Classe B. | |
175 mm | |
Émail blanc |