Learn More
Boîte de cristallisation Pyrex™ avec bec verseur
Code produit. 15507690
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
500 ml
900 ml
2000 ml
Diamètre (métrique):
40 mm
52 mm
58 mm
70 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
190 mm
Hauteur (métrique):
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
Unit Size:
10 pièces
20 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15507690
Brand: Pyrex 1471/04M
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
En verre borosilicaté Pyrex™ pour une excellente résistance chimique et thermique. Les cristallisoirs en verre borosilicaté Pyrex™ avec bec verseur sont optimisés pour permettre une évaporation maximale.
  • Bec verseur intégré pour excès de liquide
  • Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex
  • Résistant à la chaleur jusqu’à 400°C
  • Conformes à la norme DIN 12338
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité DIN 12337
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 150 ml
Matériau Verre borosilicaté
Forme Rond
Type Boîte de cristallisation
Hauteur (métrique) 45 mm
Diamètre (métrique) 80 mm