Learn More
Boîtes de cristallisation en verre borosilicaté Pyrex™
Boîtes en verre borosilicaté réutilisables avec des bords robustes, idéales pour le stockage et la cristallisation.
Marque: Pyrex 1470/16D
826.21 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Boîtes en verre borosilicaté réutilisables avec rebords robustes, idéales pour le stockage et la cristallisation.
- Conforme à la norme DIN 12337
- En verre borosilicaté Pyrex™
- Adaptées à des températures allant jusque 400°C
- Résistance chimique et thermique
Spécification
DIN 12337 | |
2000 ml | |
Rond | |
Pour une utilisation jusqu’à 400°C | |
190 mm |
Plat | |
Verre borosilicaté | |
Boîte de cristallisation | |
90 mm |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30