Learn More
Boîtes de cristallisation en verre borosilicaté Pyrex™
Boîtes en verre borosilicaté réutilisables avec des bords robustes, idéales pour le stockage et la cristallisation.
Marque: Pyrex 1470/08D
154.50 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Boîtes en verre borosilicaté réutilisables avec rebords robustes, idéales pour le stockage et la cristallisation.
- Conforme à la norme DIN 12337
- En verre borosilicaté Pyrex™
- Adaptées à des températures allant jusque 400°C
- Résistance chimique et thermique
Spécification
DIN 12337 | |
300 ml | |
Rond | |
Pour une utilisation jusqu’à 400°C | |
95 mm |
Plat | |
Verre borosilicaté | |
Boîte de cristallisation | |
55 mm |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Boîtes de cristallisation en verre borosilicaté Pyrex™ > Capacité : 300mL
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu