Learn More
Flacon volumétrique certifié de classe A en verre borosilicaté Pyrex™
En verre borosilicaté pour une performance optimale sans corrosion. La fiole jaugée certifiée classe A en verre borosilicaté Pyrex™ porte des inscriptions blanches en émail pour faciliter l’évaluation du volume. Comprend un bouchon en PE. Certifiée conforme H, conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664 et étalonnée pour les tolérances requises par la pharmacopée des États-Unis (USP).
Brand: Pyrex 3151/10WC
Description
En verre borosilicaté pour une performance optimale sans corrosion.La fiole jaugée certifiée classe A en verre borosilicaté Pyrex™ porte des inscriptions blanches en émail pour faciliter l’évaluation du volume.Comprend un bouchon en PE.Certifiée conforme H , conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664 et étalonnée pour les tolérances requises par la pharmacopée des États-Unis (USP).
- Conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664
- Étalonné selon les tolérances requises par la Pharmacopée américaine (USP), qui sont plus strictes que celles définies par les normes ISO / DIN
- Chaque flacon est gravé avec un numéro de série individuel et fourni avec un certificat d’étalonnage traçable selon les normes nationales
- Certifiée conforme “H”
- En verre borosilicaté pour une performance optimale sans corrosion
- Inscriptions en émail blanc
- Bouchon en Pe
Specifications
Classe A, ISO 1042, DIN 12664, USP, certifié conforme “H” | |
Inscriptions en émail blanc | |
Verre borosilicaté | |
plusmn; 0,03 ml | |
A |
Polyéthylène | |
25 ml | |
110 mm | |
Oui | |
10/19 |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.