Learn More
Flacons en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon et bague anti-goutte Code produit.: 15557140
Ajouter au panier
Flacons en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon et bague anti-goutte
Code produit. 15557140
500 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 000 mL
1 000 ml
20 000 mL
250 ml
2 000 ml
3 500 ml
500 ml
5 000 ml
Code produit. 15557140
Marque: Pyrex 1523/08
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex™ avec des qualités de température et de résistance chimique éprouvées.
En verre borosilicaté Pyrex™ avec des qualités de résistance thermique et chimique éprouvées.
  • Flacons complets avec bouchon à vis en polypropylène et bague anti-goutte
  • Le filetage GLS 80™ permet un accès accru par rapport aux flacons GL 45 facilitant le remplissage et le versement
  • Idéals pour une utilisation avec des liquides visqueux, des pâtes, des poudres, des granulés et des solides de plus grande taille
  • Munis d’un code de traçabilité permettant de télécharger un certificat de lot
  • Certificat de lot disponible au téléchargement
  • Graduations en émail blanc et pastille de marquage
  • Autoclavables
  • Les bouchons à vis et les bagues anti-goutte peuvent supporter des températures allant jusqu’à 140°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Transparent
À utiliser avec (application) Liquides visqueux, pâtes, poudres, granulés et solides de plus grande taille
Matériau Verre borosilicaté
Quantité 10/boîte
Graduations Blanc
Closure Included Oui
Autoclavable Autoclavable
Graduated Oui
Forme Rond
Hauteur (métrique) 152 mm
Type de produit Flacon pour milieu de culture
Hauteur (impériale) 6 po
Diamètre (métrique) 101 mm
Afficher plus Afficher moins
  • Plusieurs fabricants
    Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analyses
    Code promotionnel: 24138
    Expire2025-04-30
  • Plusieurs fabricants
    Faites le plein de béchers, de flacons et d’autres articles de laboratoire avant que ces offres ne disparaissent.
    Code promotionnel24123
    Expire2025-06-14
  • Plusieurs fabricants
    Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.
    Code promotionnel: 24127
    Expire2025-05-31
  • Plusieurs fabricants
    Utilisez le code 24096 pour recevoir cette promotion.
    Code promotionnel: 24096
    Expire2025-05-16
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre 21/04/2025 et 16/05/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales En savoir plus
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Flacons en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon et bague anti-goutte >