Learn More
Flacons en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon et bague anti-goutte
Code produit. 15537180
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 000 mL
1 000 ml
20 000 mL
250 ml
2 000 ml
3 500 ml
500 ml
5 000 ml
Hauteur (métrique):
105 mm
152 mm
222 mm
252 mm
271 mm
314 mm
389 mm
484 mm
Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex™ avec des qualités de température et de résistance chimique éprouvées.
En verre borosilicaté Pyrex™ avec des qualités de résistance thermique et chimique éprouvées.
  • Flacons complets avec bouchon à vis en polypropylène et bague anti-goutte
  • Le filetage GLS 80™ permet un accès accru par rapport aux flacons GL 45 facilitant le remplissage et le versement
  • Idéals pour une utilisation avec des liquides visqueux, des pâtes, des poudres, des granulés et des solides de plus grande taille
  • Munis d’un code de traçabilité permettant de télécharger un certificat de lot
  • Certificat de lot disponible au téléchargement
  • Graduations en émail blanc et pastille de marquage
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1 000 ml
Capacité (impériale) 33,8 oz.
À utiliser avec (application) Liquides visqueux, pâtes, poudres, granulés et solides de plus grande taille
Matériau Verre borosilicaté
Quantité 10Pack
Graduations Blanc
Closure Included Oui
Autoclavable Autoclavables
Graduated Oui
Forme Rond
Hauteur (métrique) 222 mm
Type de produit Flacon
Hauteur (impériale) 8,7 po
Diamètre (métrique) 101 mm