Learn More
Pyrex™ Flacon Erlenmeyer à baffles en verre borosilicaté Pyrex™
Contient quatre renfoncements pour mélanger le contenu de façon uniforme et sans risque de déversement. Les flacons Erlenmeyer à baffles en verre borosilicaté Pyrex™ peuvent supporter plusieurs cycles d’autoclave.
146.00€ - 223.00€
Spécification
Description | Connecteur FEP (autoclavable) |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable, Verre borosilicaté 3,3 |
À utiliser avec (application) | Préparation de cultures |
Type de goulot | Étroit |
Autoclavable | Autoclavable |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11383454
|
Pyrex™
1134/14 |
2000 ml | 282 mm | 161 mm |
146.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11353454
|
Pyrex™
1134/08 |
250 à 380 ml | 138 mm | 82 mm |
198.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11363454
|
Pyrex™
1134/10 |
500 ml | 186 mm | 101 mm |
223.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11373454
|
Pyrex™
1134/12 |
1000 ml | 222 mm | 129 mm |
201.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Présente quatre renfoncements pour un mélange régulier du contenu sans risque de déversement. Les flacons Erlenmeyer à baffles en verre borosilicaté Pyrex™ résistent à plusieurs cycles d’autoclave.
- Idéal pour la préparation des cultures
- En verre borosilicaté Pyrex™
- Doté de 4 renfoncements de baffle pour une agitation constante et optimale
- Convient aux cycles d’autoclave répétés à 121°C
Spécification
Connecteur FEP (autoclavable) | |
Préparation de cultures | |
Autoclavable |
Acier inoxydable, Verre borosilicaté 3,3 | |
Étroit | |
Étroit |