Learn More
Flacon à vide Pyrex™ avec embout latéral pour tubulure
Code produit. p-8002525
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
Code produit. 11317884
Marque: Pyrex 1531/10D
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Stockez et distribuez de nombreux liquides avec ce flacon d’aspiration robuste. Les flacons d’aspiration Pyrex™ avec embout latéral pour tubulure sont des récipients pratiques pour distribuer ou stocker diverses solutions. Ces flacons possèdent un col à bague solide et des rebords robustes.
•Bras latéral tubulure pour fixer une tubulure souple à alésage de 9 mm •Col non rodé pour bouchons en caoutchouc •Peut résister à une stérilisation répétée (humide ou sèche)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacité (métrique) 1000 ml
Diamètre (métrique) intérieur de col 28 mm
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 200 mm
Type de produit Ballon d’aspiration
Diamètre (métrique) 111 mm
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato