Learn More
Flacons pour milieux de culture ronds en verre borosilicaté ambré Pyrex™ sans bouchon
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
100 ml
10 000 mL
2000 ml
250 ml
25 ml
5000 ml
500 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
Stockez les matériaux photosensibles dans ces flacons pour milieu de culture en verre ambré.Les flacons pour milieu de culture ronds, fabriqués en verre borosilicaté à revêtement ambré Pyrex™ absorbent les UV jusqu’à 500 nm.
- Flacons uniquement
- Fourni sans bouchon ni bague anti-goutte
- Conformes à la norme ISO 4796
- Munis d’un code de traçabilité permettant de télécharger un certificat de lot
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Capacité (impériale) | 8,5 oz. |
| Couleur | Ambré |
| À utiliser avec (application) | Stockage de matériaux sensibles à la lumière |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Certifications/Conformité | ISO 3585 |
| Closure Included | Non |
| Graduated | Oui |
| Bouche | Large |
| Afficher plus |