Learn More
Flacons pour milieux de culture ronds en verre borosilicaté ambré Pyrex™ sans bouchon
Stockez les matériaux photosensibles dans ces flacons pour milieu de culture en verre ambré. Les flacons pour milieu de culture ronds en verre borosilicaté ambré Pyrex™ sont fabriqués en verre borosilicaté à revêtement ambré et absorbent les UV jusqu’à 500 nm.
Marque: Pyrex 1519/01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Stockez les matériaux photosensibles dans ces flacons pour milieu de culture en verre ambré.Les flacons pour milieu de culture ronds, fabriqués en verre borosilicaté à revêtement ambré Pyrex™ absorbent les UV jusqu’à 500 nm.
- Flacons uniquement
- Fourni sans bouchon ni bague anti-goutte
- Conformes à la norme ISO 4796
- Munis d’un code de traçabilité permettant de télécharger un certificat de lot
Spécification
25 ml | |
Stockage d’un matériau sensible à la lumière | |
10/boîte | |
Non | |
Large | |
70 mm |
Ambré | |
Verre borosilicaté | |
ISO 4796 | |
Oui | |
Rond | |
36 mm |