Learn More
Flacons pour milieux de culture ronds en verre borosilicaté ambré Pyrex™ sans bouchon
Stockez les matériaux photosensibles dans ces flacons pour milieu de culture en verre ambré. Les flacons pour milieu de culture ronds en verre borosilicaté ambré Pyrex™ sont fabriqués en verre borosilicaté à revêtement ambré et absorbent les UV jusqu’à 500 nm.
Marque: Pyrex 1519/10
541.26 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 5.25000kg
Description
Stockez les matériaux photosensibles dans ces flacons pour milieu de culture en verre ambré.Les flacons pour milieu de culture ronds, fabriqués en verre borosilicaté à revêtement ambré Pyrex™ absorbent les UV jusqu’à 500 nm.
- Flacons uniquement
- Fourni sans bouchon ni bague anti-goutte
- Conformes à la norme ISO 4796
- Munis d’un code de traçabilité permettant de télécharger un certificat de lot
Spécification
1000 ml | |
Ambré | |
Verre borosilicaté | |
Non | |
Large | |
225 mm | |
8,9 po |
33,8 oz. | |
Stockage de matériaux sensibles à la lumière | |
10/boîte | |
Oui | |
Rond | |
Flacon pour milieu de culture | |
101 mm |