Learn More
Flacons pour milieux de culture ronds en verre borosilicaté ambré Pyrex™ sans bouchon
Stockez les matériaux photosensibles dans ces flacons pour milieu de culture en verre ambré. Les flacons pour milieu de culture ronds en verre borosilicaté ambré Pyrex™ sont fabriqués en verre borosilicaté à revêtement ambré et absorbent les UV jusqu’à 500 nm.
Marque: Pyrex 1519/08
This item is not returnable.
View return policy
Description
Stockez les matériaux photosensibles dans ces flacons pour milieu de culture en verre ambré.Les flacons pour milieu de culture ronds, fabriqués en verre borosilicaté à revêtement ambré Pyrex™ absorbent les UV jusqu’à 500 nm.
- Flacons uniquement
- Fourni sans bouchon ni bague anti-goutte
- Conformes à la norme ISO 4796
- Munis d’un code de traçabilité permettant de télécharger un certificat de lot
Specifications
500 ml | |
Ambré | |
Verre borosilicaté | |
ISO 4796 | |
Oui | |
Rond | |
Flacon pour milieu de culture | |
86 mm |
16,9 oz. | |
Stockage d’un matériau sensible à la lumière | |
10/boîte | |
Non | |
Large | |
176mm | |
6,9 po |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction