Learn More
Flacons pour milieux de culture ronds en verre borosilicaté ambré Pyrex™ sans bouchon
Stockez les matériaux photosensibles dans ces flacons pour milieu de culture en verre ambré. Les flacons pour milieu de culture ronds en verre borosilicaté ambré Pyrex™ sont fabriqués en verre borosilicaté à revêtement ambré et absorbent les UV jusqu’à 500 nm.
Marque: Pyrex 1519/02
215.65 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.95000kg
Description
Stockez les matériaux photosensibles dans ces flacons pour milieu de culture en verre ambré.Les flacons pour milieu de culture ronds, fabriqués en verre borosilicaté à revêtement ambré Pyrex™ absorbent les UV jusqu’à 500 nm.
- Flacons uniquement
- Fourni sans bouchon ni bague anti-goutte
- Conformes à la norme ISO 4796
- Munis d’un code de traçabilité permettant de télécharger un certificat de lot
Spécification
50 ml | |
Stockage d’un matériau sensible à la lumière | |
10/boîte | |
Oui | |
Rond | |
46 mm |
Ambré | |
Verre borosilicaté | |
ISO 4796 | |
Large | |
88 mm |