Learn More
Flacons pour milieux de culture ronds en verre borosilicaté ambré Pyrex™ sans bouchon
Stockez les matériaux photosensibles dans ces flacons pour milieu de culture en verre ambré. Les flacons pour milieu de culture ronds en verre borosilicaté ambré Pyrex™ sont fabriqués en verre borosilicaté à revêtement ambré et absorbent les UV jusqu’à 500 nm.
Marque:  Pyrex 1519/04
270.28 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10009769
  • 274.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 28-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Stockez les matériaux photosensibles dans ces flacons pour milieu de culture en verre ambré.Les flacons pour milieu de culture ronds, fabriqués en verre borosilicaté à revêtement ambré Pyrex™ absorbent les UV jusqu’à 500 nm.
  • Flacons uniquement
  • Fourni sans bouchon ni bague anti-goutte
  • Conformes à la norme ISO 4796
  • Munis d’un code de traçabilité permettant de télécharger un certificat de lot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
100 ml
Ambré
Verre borosilicaté
Non
Large
100 mm
3,9 po
3,4 oz.
Stockage de matériaux sensibles à la lumière
10/boîte
Oui
Rond
Flacon pour milieu de culture
56mm