Learn More
Cole-Parmer™ Bécher de forme haute 1060 Berzelius Pyrex™
Code produit. 11820080 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
300 ml
Conditionnement:
12 pièces
Code produit. 11820080
Marque: Cole-Parmer™ 3451303
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les béchers hauts sont dotés d’un bec verseur pour faciliter le versement. Les béchers sont gradués pour indiquer leur contenu approximatif
  • Berzelius.
  • Forme haute.
  • Gradué.
  • Avec bec verseur.
Spécification
Diamètre (impériale) externe 2 in.
Diamètre (métrique) externe 6.0325cm
Capacité (métrique) 300 ml
Matériau Glass
Plage de graduations 25mL-250mL
Hauteur (impériale) extérieure 4 in.
Hauteur (métrique) extérieure 11.7475cm
Quantité 12/Pk
Température (impériale) de fonctionnement max. 446°F
Type Brand 1060 Berzelius Tall Form Beaker
Autoclavable Autoclavable
Graduated Oui