Learn More
Pyrène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10465755
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 129-00-0
Formule moléculaire C16H10
Poids moléculaire (g/mol) 202.25
Numéro MDL MFCD00004136
Clé InChI BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzo def phenanthrene, pyren, beta-pyrene, .beta.-pyrene, pyren german, unii-9e0t7wfw93, ccris 1256, pyrene def phenanthrene, coal tar pitch volatiles:pyrene
CID PubChem 31423
ChEBI CHEBI:39106
Nom IUPAC pyrène
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=CC=CC(=C43)C=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrene
Point de fusion 148°C to 152°C
Couleur Vert-jaune à jaune
Point d’ébullition 393°C
Point d’éclair 210°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 g
Beilstein 05,693
Fieser 04,414
Merck Index 15,8074
Informations sur la solubilité Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,benzene and toluene,slightly soluble in carbon tetrachloride
Poids de la formule 202.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyrene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.