Learn More
Acide pyrène-1-boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. Also used as a intermediate for organic light-emitting diode(OLED).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une matière première et d’un intermédiaire importants utilisés dans la synthèse organique des secteurs agrochimique, pharmaceutique et de colorant de synthèse. Également utilisé comme intermédiaire pour la diode électroluminescente organique (OLED).
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Il s’agit d’une matière première et d’un intermédiaire importants utilisés dans la synthèse organique des secteurs agrochimique, pharmaceutique et de colorant de synthèse. Également utilisé comme intermédiaire pour la diode électroluminescente organique (OLED).
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Pyrene-1-boronic acid |
Point de fusion | 247°C to 251°C (literature) |
Couleur | Jaune |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 7134073 |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 246.07 |
Pourcentage de pureté | 95% |
Forme physique | Poudre |