Learn More
Acide pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11459480
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
L’acide pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylique est utilisé comme produit chimique, intermédiaire pharmaceutique, réactif. Il s’agit d’une importante matière première et d’un intermédiaire utilisé dans les domaines des produits pharmaceutiques, agro-alimentaires et des colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25940-35-6
Formule moléculaire C7H5N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 163.14
Numéro MDL MFCD01975194
Clé InChI HNYVPKNVKSTVJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylicacid, 3-carboxypyrazolo 1,5-a pyrimidine, 8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid, pubchem20936, acmc-1cbw6, 3-pyrazolo 1,5-a pyrimidinecarboxylic acid
CID PubChem 1910189
Nom IUPAC Acide pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=C2N=CC=CN2N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Point de fusion ∽180°C (decomposition)
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 163.14
Pourcentage de pureté 97%