Learn More
Pyrazinamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10484725 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
10g
25g
Code produit. 10484725
Marque: Thermo Scientific Acros 157640100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 98-96-4 | C5H5N3O | 123.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-96-4
Formule moléculaire C5H5N3O
Poids moléculaire (g/mol) 123.11
Numéro MDL MFCD00006132
Clé InChI IPEHBUMCGVEMRF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrazinamide, pyrazinecarboxamide, zinamide, pyrazinoic acid amide, 2-pyrazinecarboxamide, aldinamide, aldinamid, pirazinamid, pyrazineamide, pyrafat
CID PubChem 1046
ChEBI CHEBI:45285
Nom IUPAC pyrazine-2-carboxamide
SMILES C1=CN=C(C=N1)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrazinamide
Note relative au nom 99%
Point de fusion 188°C to 191°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 10 g
Merck Index 15, 8067
Informations sur la solubilité Solubility in water: 15mg/mL. Other solubilities: 13.8mg/mL methanol- 5.7mg/mL abs. ethanol,3.8mg/mL isopropanol- 1.0mg/mL ether,0.01mg/mL isooctane- 7.4mg/mL chloroform
Poids de la formule 123.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou aiguilles cristallines