Learn More
Lenz Laborglasintrumente Pycnometers acc. To Gay Lussac Unadjusted
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 05630013
Code produit. 10315691
  • 38.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pycnomètres Gay Lussac conformes à la norme DIN ISO 3507
  • Non ajusté, bouchon NS 10/19
  • Avec capillaire, dessus de bouchon rodé et poli
  • Impression de la capacité nominale en bas
  • Matériau : verre borosilicaté 3.3
Spécification
Spécification
10 mL
Verre borosilicaté 3.3