Learn More
Lenz Laborglasintrumente Pycnometers acc. To Gay Lussac Adjusted with Thermometer
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pycnomètres Gay Lussac conformes à la norme DIN ISO 3507
- Capillaire latéral standard, ajusté
- Avec bouchon à joint conique NS 7/16
- Thermomètre avec joint NS 10/19
- Avec échelle en verre dépoli (plage de mesure : 5-35°C, unité : 0,2°C, remplissage : alcool)
- Ajusté au po (avec certificat individuel)
- Précision : 0,001 cm³
- Matériau : verre borosilicaté 3.3
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |