Learn More
Cole-Parmer PVDF Tubing
Chemical- and abrasion-resistant tubing at a low cost
71.74€ - 160.48€
Spécification
Certifications/Conformité | ADCF;Non-Phthalate;RoHS;USP |
---|---|
Longueur totale (impériale) | 50 ft. |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (impériale) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (impériale) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30053486
|
Cole-Parmer
50119-30 |
5/32 po | 1/4 in. |
144.01€
15m |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30054003
|
Cole-Parmer
50119-27 |
1/8 in. | 3/16 po |
106.82€
15m |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30053793
|
Cole-Parmer
50119-25 |
1/16 in. | 1/8 po |
71.74€
15m |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30053029
|
Cole-Parmer
50119-29 |
3/16 in. | 1/4 in. |
110.00€
15m |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30053399
|
Cole-Parmer
50119-28 |
1/8 in. | 1/4 in. |
160.48€
15m |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Resilient with good fle in., ibility. Does not contain BPA, phthalates, or PVC. Sterilize by autoclave, gamma irradiation, EtO, and chemical sterilants. USP Class VI compliant. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selectionSpécification
ADCF;Non-Phthalate;RoHS;USP | |
50 ft. |
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cole-Parmer PVDF Tubing