Learn More
Thermo Scientific™ Membrane de transfert en PVDF, 0,2 μm, 26,5 cm x 3,75 m
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Quantité:
1 rouleau
Tamaño de la unidad:
1 pièce
Descripción
Les membranes de transfert en PVDF Thermo Scientific Pierce sont fabriquées en polydifluorure de vinylidène de haute qualité. Leur capacité de liaison est excellente pour les protéines et les acides nucléiques pour les transferts Western, Southern et Northern. Cette membrane en PVDF présente une taille de pores de 0,2 microns et convient parfaitement à la détection colorimétrique et chimiluminescente.
Caractéristiques des membranes en PVDF :
Membranes de transfert en PVDFWestern—fabriquées spécialement pour le transfert de protéines et le transfert Western
Compatibles et durables—Le polydifluorure de vinylidène (PVDF) est compatible avec la plupart des solvants organiques, des acides et des bases douces. Il ne se déchire pas et ne devient pas friable comme le nitrate de cellulose
Spécialisé—utilisez la variété 0,2μ m pour la détection colorimétrique et chimiluminescente
Nos membranes en PVDF (difluorure de polyvinyle) sont plus résistantes à la décoloration que les autres membranes en PVDF disponibles dans le commerce. Elles ont une meilleure rétention des protéines adsorbées que les autres types de membranes de transfert utilisées pour le transfert Western, dont le nitrate de cellulose. Cette membrane comporte des niveaux de fond inférieurs et une sensibilité accrue pour l’examen fluorescent par rapport aux membranes standard en PVDF ou aux membranes en nitrate de cellulose.
Produits associés
Membrane de transfert en PVDF, 0,45μ m, 26,5 cm x 3,75 m
Membrane de transfert en PVDF, 0,45μ m, 10 cm x 10 cm
Membrane de transfert en PVDF à faible fluorescence, 0,2μ m, 7 cm x 8,4 cm
Caractéristiques des membranes en PVDF :
Membranes de transfert en PVDF
Nos membranes en PVDF (difluorure de polyvinyle) sont plus résistantes à la décoloration que les autres membranes en PVDF disponibles dans le commerce. Elles ont une meilleure rétention des protéines adsorbées que les autres types de membranes de transfert utilisées pour le transfert Western, dont le nitrate de cellulose. Cette membrane comporte des niveaux de fond inférieurs et une sensibilité accrue pour l’examen fluorescent par rapport aux membranes standard en PVDF ou aux membranes en nitrate de cellulose.
Produits associés
Membrane de transfert en PVDF, 0,45μ m, 26,5 cm x 3,75 m
Membrane de transfert en PVDF, 0,45μ m, 10 cm x 10 cm
Membrane de transfert en PVDF à faible fluorescence, 0,2μ m, 7 cm x 8,4 cm
Especificaciones
Especificaciones
| Description | Membrane de transfert en PVDF, taille des pores de 0,2 μm, 26,5 cm x 3,75 m, les membranes sont fabriquées en difluorure de polyvinylidène de haute qualité et fournissent une capacité de liaison élevée pour les protéines et les acides nucléiques pour les méthodes de transfert de Western, Southern et Northern |
| À utiliser avec (application) | Analyses et dosages de protéines, transfert de Western, biologie des protéines |
| Quantité | 1 rouleau |
| Porosité | 0,2 μm |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido