Learn More
Cole-Parmer™ Sachets d’échantillonnage de gaz en PVDF standard Kynar™
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,3 L
3,8 L
8,1 L
37,7 L
85,7 L
Comprend:
Vanne de septum
Vanne d’ouverture / fermeture
Conditionnement:
1 pièce
Description
Tous les modèles standard sont équipés d’une vanne d’ouverture / fermeture (raccord cannelé en laiton nickelé de 3⁄16 po) ou d’un septum en silicone dans un boîtier en PP.
- Temp. max. : 160°F (71°C)
- Scellés individuellement dans un sachet externe protégé des poussières qui bloque également les rayons du soleil
- Couture à largeur unique
- Disponibles en épaisseurs de 2 mil et 4 mil
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 85,7 L |
| Comprend | Vanne d’ouverture / fermeture |
| Matériau | PVDF |
| Plage de températures (métrique) | 71°C |
| Épaisseur (impériale) | 3 mil |
| Dimensions (L x l) | 762 x 762 mm |
| Longueur (métrique) | 762 mm |
| Largeur (métrique) | 762 mm |
| Type de produit | Sachet d’échantillonnage |