missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Raccords coudés d’adaptateur fileté mâle NPT PVDF vers raccord de compression

Code produit. 11704759
Click to view available options
À utiliser avec:
Tubulure de 1/4 pouces de D.E. x NPT(M) de 1/4 pouces
Tubulure de 1/4 pouces de D.E. x NPT(M) de 1/8 pouces
Tubulure de 1/8 pouces de D.E. x NPT(M) de 1/8 pouces
Taille du port:
Orifice de 1/4 po ; 1 x 1-1/4 po
Orifice de 3/32 po ; 11/16 x 27/32 po
Orifice de 9/32 po ; 1 x 1-11/32 po
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11704759

Marque: Cole-Parmer™ 0638681

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Ces raccords coudés d’adaptateur fileté mâle NPT vers raccord de compression offrent une installation plus robuste lors de l’assemblage de circuits de liquide en laboratoire.

  • Les raccords de compression fonctionnent bien avec une tubulure rigide
  • Fournis avec un écrou qui comprime la tubulure rigide contre le corps de raccord pour les applications à haute pression.
  • Pas de fuites, de restrictions de débit et de temps d’arrêt coûteux
  • Peuvent être assemblés sans utiliser d’outils
  • Plage de températures comprises entre &-62&°C et &+110&°C

Spécification

Autoclavable Autoclavable
Matériau PVDF
À utiliser avec Tubulure de 1/4 pouces de D.E. x NPT(M) de 1/8 pouces
Température min. de fonctionnement (métrique) -62°C
Quantité d’emballage 1 unité
Taille du port Orifice de 1/4 po ; 1 x 1-1/4 po
Méthode de stérilisation Autoclave ou oxyde d’éthylène
Diamètre du filetage NPT(M) de 0,125 po.
Max. Operating Temperature (Metric) 110°C
Type de produit Raccord de compression
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis