Learn More
Buerkle™ Connecteurs de tuyaux en PVDF avec embouts cylindriques droits
Code nomenclature Nacres: NB.17
Click to view available options
À utiliser avec:
Tuyau de 11 à 13 mm
Tuyau de 13 à 15 mm
Tuyau de 3 à 5 mm
Tuyau de 5 à 7 mm
Tuyau de 7 à 9 mm
Tuyau de 9 à 11 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Résistance à une température maximale de 160°C
- Grande résistance aux produits chimiques
- Stérilisable
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
- Sans substance causant des dommages à l'environnement
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Denrées alimentaires de l’UE, RoHS |
| Diamètre (métrique) | 3 à 5 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | PVDF |
| À utiliser avec | Tuyau de 3 à 5 mm |
| Quantité d’emballage | 10 |
| Propriétés de résistance | Résistante aux produits chimiques, Résistant à la température jusqu’à 160°C, Résistance aux UV |
| Stérilité | Stérilisable |
| Forme | Structuré |
| Couleur | Transparent |
| Afficher plus |
Vidéos
-
Buerkle Hose Tubing Connectors with Straight Cylindrical Nozzle
Documents
Scientific Resources
Flyers
Topsellers raccords et connecteurs
Taille: 898.3 kB
Topsellers fittings and connectors
Taille: 898.2 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Connecteurs de tuyaux en PVDF avec embouts cylindriques droits >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu