Learn More
Buerkle™ Connecteurs à quatre voies PVDF
Connecteur de tuyau cylindrique à quatre voies pour brancher les flexibles Utile pour l’extension, le raccordement, le branchement, l’assemblage et la réparation des tuyaux en laboratoire.
Marque: Buerkle™ 8717-0014
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- PVDF, résistant aux températures jusqu’à +160°C max., hautement résistant aux produits chimiques
- Stérilisable
Spécification
Denrées alimentaires de l’UE, RoHS | |
Autoclavable | |
Tubulure de 13 à 15 mm de diamètre | |
Résistant aux produits chimiques, Résistant à la température jusqu’à 160°C, Résistance aux UV | |
Transparent | |
Connecteur à 4 voies |
de 13 à 15 mm | |
PVDF | |
10/boîte | |
Stérilisable | |
160°C |