Learn More
Clark Scientific™ Plateaux de rétention blancs en PVC
En PVC rigide, ces grands plateaux de rétention en plastique blanc sont destinés à être utilisés à l’extérieur des zones de rayonnement.
46.85€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Matériau | PVC |
À utiliser avec (application) | Zones de rayonnement extérieures |
Quantité d’emballage | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Type | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12988837
|
Clark Scientific™
WPVC large |
Grand bac de rétention | 700 x 450 mm |
46.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En PVC rigide
- Disponible en jaune pour une utilisation dans les zones de rayonnement
- Disponible en blanc pour une utilisation à l’extérieur des zones de rayonnement
- Des revêtements en PVC incolore sont disponibles
Spécification
Blanc | |
PVC | |
Zones de rayonnement extérieures | |
1 de chaque |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Clark Scientific™ Plateaux de rétention blancs en PVC