Learn More
Robin™ Anneau de pesée en PVC
Code produit. 11927115
Click to view available options
Matériau:
PVC
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11927115
Marque: Robin™ YX452
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Bague plombée gainée PVC(vinyle)
  • Bague plombée
Spécification
Matériau PVC
Diamètre (métrique) interne 38 mm
Type de produit Anneau de pesée
Quantité 1 de chaque
Poids (métrique) 220 g