Learn More
Sanplatec™ Dessiccateur portatif de type C Dry-Keeper
Click to view available options
Matériau:
PVC (armoire de carrosserie), ABS (cadre)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les plaques d’étagère peuvent être réglées selon 15 positions à intervalles de 28 mm pour s’adapter à la taille des articles stockés
- La conception verticale fine ne prend pas beaucoup d’espace
- Corps d’armoire en PVC, cadre en ABS
- Type de porte de verrouillage
- Cadre blanc, corps transparent
- L’humidité intérieure est légèrement différente selon la température ambiante définie et les conditions d’utilisation
Spécification
Spécification
| Modèle d’armoire | Vertical |
| Matériau | PVC (armoire de carrosserie), ABS (cadre) |
| Type de produit | Desiccator |
| Modèle de porte | Loquet |
| À utiliser avec (application) | Déshumidification |
| Modèle | C-3W |
| Nbre d’étagères | 3 |
| Positions des étagères | 15 étapes à intervalles de 28 mm |
| Type d’étagère | Plaque |
| Largeur (métrique) | 312 mm |
| Afficher plus |