Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en PVC
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
16 mm
19 mm
Conditionnement:
10m
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 19 mm |
| Matériau | PVC |
| Longueur totale (métrique) | 10 m |
| À utiliser avec (application) | Adapté aux applications à pression modérée ou sous vide |
| Couleur | Incolore |