Learn More
Buerkle™ Récipients à col large en PVC
3.21 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
200 mL
300 mL
500 ml
750 ml
1000 mL
2000 mL
Description
- Couvercle à vis noir en polypropylène avec joint en polyéthylène
- Convient aux liquides, poudres ou granulés, capsules, colorants
- Utilisation pour le transport d’échantillons
- La forme carrée optimise l’espace de stockage
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Couleur | Transparent |
Dimensions (L x l x H) | 80 x 80 x 111 mm |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 54 mm |
Matériau | PVC |
Longueur (métrique) | 80 mm |
Largeur (métrique) | 80 mm |
Couleur de bouchon | Noir |
Closure Included | Oui |
Bouche | Étroit |