Learn More
Fisherbrand™ Manchettes pour tiges cryogéniques en PVC
GREENER_CHOICE
Offrent une sécurité et une protection d’échantillon supplémentaire. Les manchons à tige cryogénique en PVC Fisherbrand™ sont plus résistants que les manchons en carton.
Marque:  Fisherbrand™ HS23210
Code produit. 11734673
  • 133.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Les tiges en Al contiennent des flacons pour le stockage au congélateur ou dans des récipients de LN2
  • À utiliser uniquement avec des flacons approuvés pour la phase liquide
  • Les tiges conviennent à la plupart des grandes marques
  • Les manchons en PVC transparents protègent les flacons dans les tiges en Al pendant la manipulation et le stockage
  • Le plastique permet d’identifier les flacons sans les enlever
Spécification
Spécification
Transparent
10.8 in.
100/boîte
275 x 14.5 mm (L x dia.)
PVC
-196°C
275 mm
Pour le stockage en congélateur ou dans des récipients LN2
1 kg
Cylindrique
Pailles manchons cryogéniques