Learn More
Cole-Parmer™ Organisateur PVC PH Perch™
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
:
Profondeur : 152,4mm
Description
- Organisateur de paillasse
- Accès simplifié aux ustensiles courant: ciseaux, pissette, bécher
- Portoir en PVC rigide, simple à nettoyer et résistant aux chocs et produits chimiques
- Possibilité de suspendre au mur afin d'optimiser le poste de travail
- Tous les organisateurs possèdent en partie arrière 6 compartiments pour petits ustensiles (spatule, stylo, ciseaux...)
- Organisateur poste pHmétrie
- Poste pH
Spécification
Spécification
| Type de produit | Organisateur |
| Couleur | Blanc |
| Profondeur (impériale) | 6 in. |
| Profondeur (métrique) | 15.24 cm |
| Hauteur (impériale) | 12 in. |
| Hauteur (métrique) | 30.48 cm |
| Capacité | Buffers, Wash Bottles, Waste Beakers |
| Dimensions | Small |
| Positions totales | 10 |
| Largeur (impériale) | 13 in. |
| Afficher plus |