Learn More
Brady™ Panneau de premiers secours Rinçage des yeux ISO en PVC
Marque: Brady™ 815571
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
ISO 7010 | |
PVC | |
Intérieur et extérieur | |
1,591 mm | |
-20°C à 70°C | |
Monde entier |
PIC E011-203x203-VPVC-CRD/1 | |
1 de chaque | |
203 mm | |
203,00 mm | |
Carré | |
Blanc sur vert |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Panneau de premiers secours Rinçage des yeux ISO en PVC > Dimensions (l x H) : 203 x 203 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu