Learn More
Navailles Fauteuil auto-adaptatif en PVC
Click to view available options
Hauteur de siège:
de 470 à 600 mm
de 630 à 870 mm
Comprend:
Assise, dossier
Siège, dossier, repose-pieds
Type de roue:
Aucun
Roulettes en chrome
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Une ergonomie et une conception qui éliminent la fatigue
- Matériau résistant à l’abrasion, sans agrafes ni coutures
- Aluminium, base renforcée à 5 branches
- Colonne de levage pneumatique chromée avec réglage en hauteur et amortisseur
- Siège déformable avec inclinaison vers l’avant de 2°
- Montage sur silentbloc
- Dossier haut et réglable avec support lombaire
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| Réglable | Oui |
| Type de bras | Pas d’accoudoirs |
| Certifications/Conformité | M1 |
| Finition | PVC M1 urbain |
| Comprend | Assise, dossier |
| Type de levage | Colonne de levage pneumatique |
| Capacité de charge (impériale) | 265 lb |
| Capacité de charge (métrique) | 120 kg |
| Hauteur de siège | de 470 à 600 mm |
| Afficher plus |