Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Vanne à seringue poussée-traction
Une seringue SGE pré-équipée d’une vanne pressurise un échantillon avant l’injection.
Marque: Trajan Scientific and Medical™ 031905
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Pièces de rechange pour seringue avec vanne
- Vanne à poussée-traction avec aiguille
Spécification
Seringues à aiguille amovible de 25 μl à 2,5 ml | |
5 cm de L x 0,63 de D.E. cm de longueur x 0,63 de D.E. |