Learn More
PURUS™ Tapis de contrôle de la contamination 60 couches EnviroTack™
Fabriqués exclusivement par PURUS™, les tapis EnviroTack™ sont les tout premiers produits de contrôle de la contamination qui contiennent des matériaux renouvelables sans OGM et à base de plantes, offrant une solution alternative respectueuse de l’environnement à l’élimination de la saleté et de la poussière dues à la circulation à pied et aux roues d’équipement
Marque: PURUS™ PS 1845 64 B
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 4.23000kg
Description
Fabriqués exclusivement par PURUS™, les tapis EnviroTack™ sont les tout premiers produits de contrôle de la contamination qui contiennent des matériaux renouvelables sans OGM et à base de plantes, offrant une solution alternative respectueuse de l’environnement à l’élimination de la saleté et de la poussière dues à la circulation à pied et aux roues d’équipement
- Écologiques, contenant un matériau renouvelable exclusif, sans OGM et à base de plantes, qui réduit les émissions de CO2 pendant le processus de fabrication
- Solides et efficaces pour des performances fiables et de pointe
- Couverture adhésive homogène pour une performance maximale de chaque couche Recyclage possible dans des chaînes de recyclage de plastique classiques ou au travers du partenariat de Fisher Scientific avec PURUS™ et Terra Cycle
- Les languettes numérotées à profil bas garantissent un retrait feuille par feuille et indiquent le nombre de couches restantes
Certifications
Fabriqués dans une installation certifiée ISO 9001
Spécification
45,7 x 114,3 cm (18 x 45 po) | |
À utiliser dans des applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de semi-conducteurs, de salles blanches et industrielles | |
Adhésif standard | |
Mélange PEBD | |
Fabriqués dans une installation certifiée ISO 9001 |
Bleu | |
60 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte | |
Film : 33 μm, Adhésif : 8 μm | |
Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil |